Documenti fondamentali
519359
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-iodobenzonitrile
97%
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(I)CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
49-53 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
iodo
nitrile
Stringa SMILE
Fc1cccc(I)c1C#N
InChI
1S/C7H3FIN/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-3H
FAACTMVXBNSPJA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
2-Fluoro-6-iodobenzonitrile.
Britton D.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 57(8), o702-o704 (2001)
Recent advances in the chemistry of indazoles.
Schmidt A, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2008(24), 4073-4095 (2008)