Documenti fondamentali
522341
Sigma-Aldrich
3-Amino-3-azabicyclo[3.3.0]octane hydrochloride
97%
Scegli un formato
5 G
100,00 €
100,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
100,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H14N2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.66
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
100,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
170-174 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl.NN1CC2CCCC2C1
InChI
1S/C7H14N2.ClH/c8-9-4-6-2-1-3-7(6)5-9;/h6-7H,1-5,8H2;1H
WPYNXKFLSQEEFE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-Amino-3-azabicyclo[3.3.0]octane hydrochloride is also referred to as N-amino-3-azabicyclo[3.3.0]octane monohydrochloride.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)