519111
Arsenic(II) sulfide
95%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Impiego in reazioni chimiche
core: arsenic
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
S=[As][As]=S
InChI
1S/As2S2/c3-1-2-4
KKPLQJMNSIUAFP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- the synthesis of thioaresinates
- the synthesis of chalcogenide zeolite analogs (2)
- the synthesis of direct-band-gap semiconductors
- nonlinear optical applications because of its strong second harmonic generation
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges