Documenti fondamentali
517666
Sigma-Aldrich
Samarium(III) acetylacetonate hydrate
≥99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Sm(acac)2
Scegli un formato
100 G
146,00 €
146,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
146,00 €
About This Item
Formula condensata:
[CH3COCH=C(O-)CH3]3Sm · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
447.68 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
146,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥99.9% trace metals basis
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: samarium
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
[H]O[H].CC(=O)\C=C(\C)O[Sm](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.H2O.Sm/c3*1-4(6)3-5(2)7;;/h3*3,6H,1-2H3;1H2;/q;;;;+3/p-3/b3*4-3-;;
CDHHPUQJWXMQHC-KJVLTGTBSA-K
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)