Documenti fondamentali
484008
Sigma-Aldrich
Terbium(III) acetylacetonate hydrate
99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
2,4-Pentanedione terbium(III) derivative, Tb(acac)3, Terbium 2,4-pentanedionate
Scegli un formato
1 G
63,40 €
63,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
63,40 €
About This Item
Formula condensata:
Tb(C5H7O2)3 · xH2O
Peso molecolare:
456.25 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
63,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
core: terbium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
127 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O.CC(=O)\C=C(\C)O[Tb](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.H2O.Tb/c3*1-4(6)3-5(2)7;;/h3*3,6H,1-2H3;1H2;/q;;;;+3/p-3/b3*4-3-;;
MRUSPMJZFLPYOU-KJVLTGTBSA-K
Applicazioni
Used in the preparation of a new family of monoporphyrinates interesting for their photochemical and magnetic properties and synthetic applications.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)