Documenti fondamentali
331716
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III) acetylacetonate hydrate
99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
2,4-Pentanedione gadolinium(III) derivative, Gd(acac)3
Scegli un formato
5 G
62,30 €
25 G
290,00 €
62,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
62,30 €
25 G
290,00 €
About This Item
Formula condensata:
Gd(C5H7O2)3 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
454.57 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
62,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
powder
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: gadolinium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
143 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O.O.CC(=O)\C=C(/C)O[Gd](O\C(C)=C\C(C)=O)O\C(C)=C\C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Gd.2H2O/c3*1-4(6)3-5(2)7;;;/h3*3,6H,1-2H3;;2*1H2/q;;;+3;;/p-3/b3*4-3+;;;
VDRNKMRBGOSTIC-OCLMOVOUSA-K
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Articoli
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.