226637
Butyl nitrite
95%
Sinonimo/i:
n-Butyl nitrite
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
760 mmHg ( 78 °C)
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.376 (lit.)
P. ebollizione
78 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
Densità
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
O-nitroso
nitroso
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCON=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-2-3-4-7-5-6/h2-4H2,1H3
JQJPBYFTQAANLE-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
8.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-13 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?