516597
Rink acid resin
100-200 mesh, extent of labeling: 0.5-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Sinonimo/i:
(4-[(2,4-Dimethoxyphenyl)hydroxymethyl]phenol, polymer-bound, Rink acid-labile (hydroxymethyl)polystyrene
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Crosslinking
1 % cross-linked with divinylbenzene
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Grado di funzionalizzazione
0.5-1.5 mmol/g loading
Dimensione particelle
100-200 mesh
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
alcohol
Stringa SMILE
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.COc3ccc(C(O)c4ccc(OCc5ccc(C=C)cc5)cc4)c(OC)c3
InChI
1S/C24H24O4.C10H10.C8H8/c1-4-17-5-7-18(8-6-17)16-28-20-11-9-19(10-12-20)24(25)22-14-13-21(26-2)15-23(22)27-3;1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h4-15,24-25H,1,16H2,2-3H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
XFCYBTFZHOFUSN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Acid labile resin used in Fmoc-based solid phase peptide synthesis (SPPS).
- Mild acidic cleavage conditions lead to the release of the peptide acid where fully protected peptides can be released if desired.
- Cleavage of the final protected peptide can be achieved in as little as 10% AcOH in DCM or 1% TFA in DCM.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)