Merck
Rink acid resin 100-200 mesh, extent of labeling: 0.5-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Rink acid resin
Rink acid resin 100-200 mesh, extent of labeling: 0.5-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Sinonimo/i:
(4-[(2,4-Dimethoxyphenyl)hydroxymethyl]phenol, polymer-bound, Rink acid-labile (hydroxymethyl)polystyrene
Products
Categoria del prodotto
Marchio
Livello qualitativo
Gruppo funzionale
Applicazione
Condizioni di clivaggio
Linker
Tipo di catena
Tipo di reazione