Documenti fondamentali
516015
Sigma-Aldrich
Methyl (S)-(−)-1-tritylaziridine-2-carboxylate
98%
Scegli un formato
5 G
58,00 €
58,00 €
Prezzo di listino116,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
58,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H21NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
343.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
58,00 €
Prezzo di listino116,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Attività ottica
[α]23/D −88.6°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
124-128 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
phenyl
Stringa SMILE
COC(=O)[C@@H]1CN1C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C23H21NO2/c1-26-22(25)21-17-24(21)23(18-11-5-2-6-12-18,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20/h2-16,21H,17H2,1H3/t21-,24?/m0/s1
QGSITPKXYQEFIR-XEGCMXMBSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)