Documenti fondamentali
15549
Sigma-Aldrich
Boc-N-Me-Ala-OH
≥99.0% (TLC)
Sinonimo/i:
Boc-N-methyl-L-alanine
Scegli un formato
1 G
83,20 €
5 G
303,00 €
83,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
83,20 €
5 G
303,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H17NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.24
Beilstein:
2366513
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
83,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (TLC)
Attività ottica
[α]20/D −30±1°, c = 1% in ethanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
C[C@H](N(C)C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C9H17NO4/c1-6(7(11)12)10(5)8(13)14-9(2,3)4/h6H,1-5H3,(H,11,12)/t6-/m0/s1
VLHQXRIIQSTJCQ-LURJTMIESA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)