513466
Luperox® ATC50, Benzoyl peroxide
~50 wt. % in tricresyl phosphate
Sinonimo/i:
Benzoyl peroxide, blend in tricresyl phosphate
About This Item
Prodotti consigliati
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Concentrazione
~50 wt. % in tricresyl phosphate
Densità
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(OOC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H10O4/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-18-14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Org. Perox. E - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?