512931
3,4-(Methylenedioxy)phenylmagnesium bromide solution
1.0 M in THF: toluene (1:1)
About This Item
Prodotti consigliati
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Concentrazione
1.0 M in THF: toluene (1:1)
Densità
1.04 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
Br[Mg]c1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C7H5O2.BrH.Mg/c1-2-4-7-6(3-1)8-5-9-7;;/h1,3-4H,5H2;1H;/q;;+1/p-1
JFUHZUGUHBLMLB-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
14.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-10 °C - closed cup