Vai a
634530
5-Bromo-1,2,3-trimethoxybenzene
97%
Sinonimo/i:
1-Bromo-3,4,5-trimethoxybenzene
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
145,00 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
351,00 €
263,25 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H11BrO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.09
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
220-223-9
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
145,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
78-82 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
COc1cc(Br)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C9H11BrO3/c1-11-7-4-6(10)5-8(12-2)9(7)13-3/h4-5H,1-3H3
InChI key
XAOOZMATJDXDQJ-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Bromo-1,2,3-trimethoxybenzene can be used to synthesize the following:
  • analogs of HA14-1, which shows promising anticancer properties
  • N,N′-diarylated indolo[3,2-b]carbazole derivatives, which can find applications in electrophotography
  • symmetric 3,3′,4,4′,5,5′-hexamethoxydiphenylacetylene via Stille-type coupling with bis-(tributylstannyl)acetylene
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)