Documenti fondamentali
512362
Sigma-Aldrich
3-Methylpyridine-2-carboxylic acid
97%
Sinonimo/i:
3-Methylpicolinic acid
Scegli un formato
5 G
90,40 €
90,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
90,40 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
90,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
114-118 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
Cc1cccnc1C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c1-5-3-2-4-8-6(5)7(9)10/h2-4H,1H3,(H,9,10)
LMHIBYREWJHKNZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-Methylpyridine-2-carboxylic acid, also known as 3-methylpicolinic acid (3-MepicH), is a 3-substituted picolinic acid. The dianion formed by reacting 3-MepicH with lithium diisopropylamide (LDA) can undergo C-alkylation with 3-chlorobenzyl chloride.[1]
Applicazioni
3-Methylpyridine-2-carboxylic acid (3-MepicH) may be used as a ligand in the synthesis of the following metal complexes:
  • [Cu(3-Mepic)2(4-pic)] where 4-pic=4-picoline and [Cu(3-Mepic)2]·2H2O[2]
  • [Co(3-Mepic)3][3]
  • [Ni(3-Mepic)2(H2O)2][4]
  • bis(3-methyl-picolinato-κ2 N,O)(1,10-phenanthroline)zinc(II) tetrahydrate[5]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ozonolysis of some 8-alkoxyquinolines, and synthesis of a precursor to the non-sedating antihistamine Claritin.
Eichler MC and Grayson DH.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 6, 38-53 (2014)
Synthesis, structural, spectroscopic and thermal characterization of cobalt complexes with 3-and 6-methylpicolinic acid. Voltammetric and spectrophotometric study in solution.
Kukovec BM, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 362(8), 2704-2714 (2009)
Hoi-Ling Seng et al.
Biometals : an international journal on the role of metal ions in biology, biochemistry, and medicine, 23(1), 99-118 (2009-09-30)
Crystal structure analysis of the zinc complex establishes it as a distorted octahedral complex, bis(3-methylpicolinato-kappa(2) N,O)(2)(1,10-phenanthroline-kappa(2) N,N)-zinc(II) pentahydrate, [Zn(3-Me-pic)(2)(phen)]x5H(2)O. The trans-configuration of carbonyl oxygen atoms of the carboxylate moieties and orientation of the two planar picolinate ligands above and before
Synthesis and characterization of copper (II) complexes with 3-methylpicolinic acid. Crystal and molecular structure of bis (3-methylpicolinato-N,O)(4-picoline) copper (II).
Kukovec BM, et al.
Journal of Coordination Chemistry, 61(19), 3092-3101 (2008)
Synthesis, X-ray structural, IR spectroscopic, thermal and DFT studies of nickel (II) and copper (II) complexes with 3-methylpicolinic acid. UV-Vis spectrophotometric study of complexation in the solution.
Kukovec BM, et al.
Polyhedron, 52, 1349-1361 (2013)