Documenti fondamentali
511323
Sigma-Aldrich
Di-tert-butyl iminodiacetate
98%
Scegli un formato
1 G
29,70 €
5 G
243,00 €
29,70 €
Prezzo di listino59,40 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
29,70 €
5 G
243,00 €
About This Item
Formula condensata:
HN[CH2CO2C(CH3)3]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
29,70 €
Prezzo di listino59,40 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Punto di fusione
38-42 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
ester
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)CNCC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H23NO4/c1-11(2,3)16-9(14)7-13-8-10(15)17-12(4,5)6/h13H,7-8H2,1-6H3
SMXMBXPLRFTROI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Di-tert-butyl iminodiacetate is a secondary amine.
Applicazioni
Di-tert-butyl iminodiacetate may be used as a reagent in the synthesis of:
  • multi-carboxylic acid-containing carbocyanine dyes[1]
  • monosubstituted difunctionalized polyhedral oligomeric silsesquioxanes (POSS) monomers[2]
  • multigenerational fluorinated dendrimers[3]
  • 2,6-dipyrazol-1-ylpyridine derivatives[4]
It may also be used for the preparation of di-tert-butyl N-(4-allyloxy-4-oxobutanoyl)iminodiacetate.[5]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Solid-Supported Synthesis of Bicyclic Peptides Containing Three Parallel Peptide Chains.
Karskela T, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2003(9), 1687-1691 (2003)
Fluorous mixture synthesis of asymmetric dendrimers.
Jiang ZX and Yu YB.
The Journal of Organic Chemistry, 75(6), 2044-2049 (2010)
A facile route to difunctionalized monosubstituted octasilsesquioxanes.
Liu H, et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 17(18), 5019-5023 (2011)
Yunpeng Ye et al.
Bioconjugate chemistry, 16(1), 51-61 (2005-01-20)
Synergistic multivalent interactions can amplify desired chemical or biological molecular recognitions. We report a new class of multicarboxylate-containing carbocyanine dye constructs for use as optical scaffolds that not only serve as fluorescent antennas but also participate in structural assembly of
Lanthanide Complexes of Polyacid Ligands derived from 2,6-bis(pyrazol-1-yl) pyridine, pyrazine, and 6,6'-bis(pyrazol-1-yl)-2, 2'-bipyridine: Synthesis and luminescence properties.
Rodriguez-Ubis JC, et al.
Helvetica Chimica Acta, 80(1), 86-96 (1997)