Documenti fondamentali
444049
Sigma-Aldrich
Diethyl iminodiacetate
98%
Scegli un formato
5 ML
61,40 €
25 ML
189,00 €
61,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
61,40 €
25 ML
189,00 €
About This Item
Formula condensata:
HN(CH2CO2C2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
61,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.435 (lit.)
P. ebollizione
208 °C (lit.)
Densità
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
ester
Stringa SMILE
CCOC(=O)CNCC(=O)OCC
InChI
1S/C8H15NO4/c1-3-12-7(10)5-9-6-8(11)13-4-2/h9H,3-6H2,1-2H3
LJDNMOCAQVXVKY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
M Colvin et al.
Cancer research, 36(3), 1121-1126 (1976-03-01)
The relative alkylating activities of two of the cytotoxic metabolites of cyclophosphamide, phosphoramide mustard and nornitrogen mustard, have been studied at pH 4.6 and 7.4. The products formed on alkylation of ethanethiol by these metabolites have been identified, confirming that
Zhenyu Gao et al.
Journal of biomaterials science. Polymer edition, 28(10-12), 1036-1050 (2017-01-31)
As novel magnetic resonance imaging (MRI) contrast agent, gadofullerene encapsulated redox nanoparticles (Gd
Shiu-Chun Chuang et al.
Journal of chromatography. A, 1044(1-2), 229-236 (2004-09-10)
Polystyrene-divinylbenzene copolymer functionalized with copper-iminodiacetate complex was prepared in situ for the capillary electrochromatographic separation of amino acids and oligopeptides. The steps included silanization of the fused-silica capillary column, functionalization, polymerization, hydrolysis and complexation. For having a homogeneous polymerization system
A new route synthesis of immobilized-polysiloxane iminodiacetic acid ligand system, its characterization and applications.
El-Ashgar NM, et al.
Materials Letters, 61(23), 4533-4558 (2007)
Highly effective fluorescent and colorimetric sensors for pyrophosphate over H2PO4-in 100% aqueous solution.
Jang YJ, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 70(23), 9603-9606 (2005)