Documenti fondamentali
8.43742
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) bis(acetylacetonate) diisopropoxide
(75% solution in 2-propanol) for synthesis
Sinonimo/i:
Diisopropoxytitanium bis(acetylacetonate) solution, Ti(acac)2OiPr2
Scegli un formato
100 ML
51,20 €
500 ML
151,00 €
51,20 €
Spedizione prevista il09 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
51,20 €
500 ML
151,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
51,20 €
Spedizione prevista il09 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
liquid
Temp. transizione
flash point 12 °C
Densità
1.01 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Risultati analitici
Assay (ex Ti): 72.0 - 78.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.990 - 1.020
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C