Vai a
B3650
Betaine aldehyde chloride
synthetic (organic), ≥99% (TLC), Choline metabolite, powder
Sinonimo/i:
(Formylmethyl)trimethylammonium chloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
2 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
47,20 €
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
178,00 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
876,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H12ClNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.61
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
47,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Betaine aldehyde chloride,
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)CC=O
InChI
1S/C5H12NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h5H,4H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
FSKVGWXINKZUKS-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
Betaine aldehyde is the physiological intermediate in the oxidation of choline to betaine. Mechanistic studies show that in aqueous solution, it exists predominantly (99%) as the diol (hydrate) form.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A5626B6506B3501
assay
≥99% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥99%
assay
≥99%
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)