Documenti fondamentali
499986
Sigma-Aldrich
4-Dibenzothienylboronic acid
≥95.0%
Sinonimo/i:
4-Dibenzothiopheneboronic acid
Scegli un formato
1 G
34,20 €
5 G
37,60 €
34,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
34,20 €
5 G
37,60 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H9BO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
34,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95.0%
Punto di fusione
327-330 °C (lit.)
Stringa SMILE
OB(O)c1cccc2c3ccccc3sc12
InChI
1S/C12H9BO2S/c14-13(15)10-6-3-5-9-8-4-1-2-7-11(8)16-12(9)10/h1-7,14-15H
GOXNHPQCCUVWRO-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Articoli
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.