Documenti
498025
Sigma-Aldrich
(Cyclohexylmethyl)zinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Formula condensata:
C6H11CH2ZnBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Concentrazione
0.5 M in THF
P. eboll.
65 °C
Densità
0.972 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Br[Zn]CC1CCCCC1
InChI
1S/C7H13.BrH.Zn/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h7H,1-6H2;1H;/q;;+1/p-1
AFAHTKUMDFNGMW-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Note legali
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup