Documenti fondamentali
497967
Sigma-Aldrich
3-Cyanopropylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Sinonimo/i:
(4-Cyanopropyl)zinc bromide, Bromo(3-cyanopropyl)zinc
Scegli un formato
50 ML
302,00 €
302,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 ML
302,00 €
About This Item
Formula condensata:
NC(CH2)3ZnBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
302,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Concentrazione
0.5 M in THF
Densità
0.981 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
nitrile
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Br[Zn]CCCC#N
InChI
1S/C4H6N.BrH.Zn/c1-2-3-4-5;;/h1-3H2;1H;/q;;+1/p-1
SVLHKRYCNAAASX-UHFFFAOYSA-M
Note legali
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-6.2 °F - (THF)
Punto d’infiammabilità (°C)
-21.2 °C - (THF)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)