Documenti fondamentali
493317
Sigma-Aldrich
Propane-2,2-d2
98 atom % D
Scegli un formato
1 L
1.370,00 €
1.370,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
1.370,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3CD2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
46.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142200
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
1.370,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Densità del vapore
1.5 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
8.42 atm ( 21.1 °C)
Purezza isotopica
98 atom % D
Stato
gas
P. ebollizione
−42.1 °C (lit.)
Punto di fusione
−188 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(C)C
InChI
1S/C3H8/c1-3-2/h3H2,1-2H3/i3D2
ATUOYWHBWRKTHZ-SMZGMGDZSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Standard 1 L quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 20 psig for 1 L. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Prodotti consigliati
Stainless steel control valves Z146951 or Z187224
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Pittogrammi
FlameGas cylinder
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
-155.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-104.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)