Documenti fondamentali
492744
Sigma-Aldrich
4-Bromobenzaldehyde dimethyl acetal
98%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4CH(OCH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.532 (lit.)
P. ebollizione
254 °C (lit.)
Densità
1.383 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acetal
bromo
ether
Stringa SMILE
COC(OC)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C9H11BrO2/c1-11-9(12-2)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,9H,1-2H3
TWFNGPDYMFEHOB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Bromobenzaldehyde diethyl acetal is an acetal derivative of 4-bromobenzaldehyde. Its enthalpy of vaporization at boiling point (527.15K) is 46.499kjoule/mol.[1] 4-Bromobenzaldehyde diethyl acetal can be synthesized by reacting 4-bromobenzaldehyde with methanol in the presence of triethylamine and titanium chloride.[2]
Applicazioni
4-Bromobenzaldehyde diethyl acetal may be used in the synthesis of [2-(4-dimethoxymethylphenyl)-vinyl]-trimethyl-silane and di(4-formylphenyl)diphenylsilane.[3]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Asymmetric allylation polymerization of bis (allylsilane) and dialdehyde containing arylsilane structure.
Kumagai T and Itsuno S.
Macromolecules, 35(13), 5323-5325 (2002)
Kokorin AI.
Nitroxides - Theory, Experiment and Applications., 362-362 (2012)
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 567-567 (2014)