Documenti fondamentali
492647
Sigma-Aldrich
Formamide-18O
95 atom % 18O
About This Item
Formula condensata:
HC18ONH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
47.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
95 atom % 18O
Indice di rifrazione
n20/D 1.447 (lit.)
P. ebollizione
210 °C (lit.)
Punto di fusione
2-3 °C (lit.)
Densità
1.182 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[H]C(N)=[18O]
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)/i3+2
ZHNUHDYFZUAESO-YZRHJBSPSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
309.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
154 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)