Vai a
2GFHSRMKB
Roche
Miscela pronta KAPA2G per HotStart rapida
2 ×
Sinonimo/i:
PCR, hotstart PCR
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1.25 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
80,40 €
6.25 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
297,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106300
80,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 500 reactions
shelf life
≤18 mo.
feature
Fast PCR, Multiplex PCR, dNTPs included, hotstart
packaging
pkg of 1.25 mL (100 x 25 μL rxn; KK5603), pkg of 6.25 mL (500 x 25 μL rxn; KK5601)
manufacturer/tradename
Roche
concentration
2 ×
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
input
purified DNA
storage temp.
−20°C
General description
La DNA polimerasi KAPA2G Fast è un enzima ingegnerizzato di seconda generazione (2G), sviluppato a vantaggio di una processività e velocità più elevate, con velocità di estensione significativamente più alte rispetto alla Taq polimerasi di tipo wild. Oltre alla velocità, la KAPA2G Fast offre rese e sensibilità migliori in confronto ad enzimi concorrenti con un vasto campo di bersagli.
I kit di DNA polimerasi KAPA2G Fast sono progettati per PCR veloci in cui i tempi totali di reazione sono dal 20 al 70% più brevi di quelli della PCR convenzionale condotta con Taq DNA polimerasi di tipo wild. Questo risultato può essere ottenuto senza sacrificare le prestazioni della reazione e non richiede termociclatori o consumabili specializzati per PCR.
La DNA Polimerasi KAPA2G Fast HotStart® è fornita sotto forma di miscela 2X ReadyMix e contiene tutti i componenti della reazione esclusi primer e bersagli.
Application
La KAPA2G Fast HotStart® ReadyMix è usata per:
  • PCR di routine
  • PCR rapida
  • reazione a catena della polimerasi a trascrizione inversa (RT-PCR)
  • genotipizzazione e PCR in fluorescenza
Biochem/physiol Actions
Frammenti di DNA generati da KAPA2G Fast HotStart® DNA Polimerasi possono essere impiegati per analisi di routine o applicazioni successive come digestione di enzimi di restrizione, clonaggio e sequenziamento. Analogamente alla Taqdi tipo wild, KAPA2G Fast ha polimerasi 5′→3′ e attività di esonucleasi 5′→3′, ma nessuna attività di correzione da esonucleasi 3′→5′. La fedeltà di KAPA2G Fast è paragonabile a quella della Taqdi tipo wild; è soggetta a un tasso d′errore di circa 1 ogni 1,7 x 105 nucleotidi incorporati.
Features and Benefits
Riduzione fino al 75% dei tempi dei cicli:
  • Tempi di estensione brevi come 1 secondo per kilobase.
  • Copertura ad ampia gamma di bersagli ricchi sia di AT che di GC.
Alta velocità, prestazioni superiori :
  • Sensibilità della copia singola da bersagli complessi
  • Rese più alte
Note Rapide :
  • I kit PCR KAPA2G Fast HotStart ReadyMix contengono la DNA polimerasi Fast HotStart ingegnerizzata KAPA2G e sviluppata per PCR rapide.
  • Usare tempo di estensione di 1 secondo per ampliconi <1 kb e 15 secondi per ogni kb per ampliconi più lunghi, risparmiando dal 20 al 70% del tempo totale di reazione.
  • Non sono richiesti consumabili PCR o strumentazione speciale.
  • Il sistema tampone ottimizzato offre rese, specificità e sensibilità maggiori perché facilita l′ibridizzazione del primer a prescindere dalla sua lunghezza, contenuto in GC e temperature di fusione.
  • Per un′alta resa di reazione non superare 25 μL di volume di reazione.
  • La miscela pronta KAPA2G Fast HotStart contiene 1,5 mM MgCl2 a 1x.
  • La miscela pronta KAPA2G Fast HotStart con colorante comprende due coloranti indicatori per consentire il caricamento diretto su gel di agarosio. I prodotti di reazione sono a coda 3′-dA e si possono clonare a vettori di clonazione TA.
Preparation Note
Assicurarsi sempre che i componenti siano completamente scongelati e amalgamati prima dell′uso. Per l′uso continuo, conservare a 4°C al massimo per un mese. Ritornare a -20 °C per stoccaggio a lungo termine. Se tutti i componenti sono stati maneggiati con cura e non sono stati contaminati, si può prevedere che il kit non sia compromesso se è stato inavvertitamente lasciato a temperatura ambiente per un breve periodo di tempo (fino a 3 giorni). Si raccomanda di non conservare a lungo termine a temperatura ambiente e 4 °C. Tenere conto che i reagenti conservati a temperature sopra i -20 °C sono più esposti alla degradazione quando si contaminano nell′uso, per cui lo stoccaggio a temperatura più alta di -20 °C è a rischio esclusivo dell′utente.
Analysis Note
È assicurato che ogni lotto di polimerasi DNA rapida KAPA2G is contiene <2% di proteine contaminanti determinate con Agilent Protein 230. La miscela KAPA2G Fast ReadyMix è sottoposta a rigorosi controlli di qualità, è priva di attività contaminanti da eso e endonucleasi e risponde a stringenti criteri per quanto riguarda la contaminazione del DNA.
Other Notes
Solo per fini di ricerca. Non usare a scopo diagnostico.
Legal Information
HOTSTART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
2GFHSRMDKB2GFRMKB2GFHSKB
KAPA2G Fast ReadyMix suitable for PCR, 2&#160;×, with dye
Roche
2GFRMKB
KAPA2G Fast ReadyMix
description
2 ×
description
2 ×, with dye
description
suitable for PCR, 2 ×, with dye
description
Mg and Mg-free buffers
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
packaging
pkg of 1.25 mL (100 x 25 μL rxn; KK5603), pkg of 6.25 mL (500 x 25 μL rxn; KK5601)
packaging
pkg of 1.25 mL (100 x 25 μL rxn; KK5608), pkg of 6.25 mL (500 x 25 μL rxn; KK5609)
packaging
pkg of 1.25 mL (100 x 25 μL rxn; KK5101), pkg of 25 mL (KK5103), pkg of 6.25 mL (500 x 25 μL rxn; KK5102)
packaging
pkg of 100 U (KK5523), pkg of 250 U (KK5503), pkg of 250 U (KK5513; Mg Free), pkg of 2500 U (KK5519), pkg of 500 U (KK5501), pkg of 500 U (KK5511; Mg Free)
concentration
2 ×
concentration
2 ×
concentration
2 ×
concentration
-
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 500 reactions
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 500 reactions
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 2000 reactions, sufficient for 500 reactions
usage
sufficient for 1000 reactions, sufficient for 200 reactions, sufficient for 500 reactions, sufficient for 5000 reactions
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
input
purified DNA
input
purified DNA
input
purified DNA
input
purified DNA
Still not finding the right product?
Solo come componenti del kit
N° Catalogo
Descrizione
  • KAPA2G Fast HotStart® DNA Polymerase 0.5 U per 25 µL reaction
  • MgCl2 1.5mM at 1X
  • dNTP Mix 0.2 mM of each dNTP at 1X
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT SE 2
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)