P1880
Sodium propionate
≥99.0%
Sinonimo/i:
Propionic acid sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
285-286 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 5 g/5mL
Tipo di lipide
unsaturated FAs
Stringa SMILE
[Na+].CCC([O-])=O
InChI
1S/C3H6O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1
JXKPEJDQGNYQSM-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1