Documenti
490393
Sigma-Aldrich
Stearic acid-18,18,18-d3
98 atom % D, 99% (CP)
Sinonimo/i:
Octadecanoic-18,18,18-d3 acid
About This Item
Formula condensata:
CD3(CH2)16CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
287.50
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
solid
P. eboll.
361 °C (lit.)
Punto di fusione
68-70 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
O=C(CCCCCCCCCCCCCCCCC([2H])([2H])[2H])O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i1D3
QIQXTHQIDYTFRH-FIBGUPNXSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113.00 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Stearic acid Grade I, ≥98.5% (capillary GC)
Sigma-Aldrich
S4751
Stearic acid
Stearic acid ≥95%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W303518
Stearic acid
Stearic acid analytical standard
Supelco
85679
Stearic acid
Acido oleico ≥99% (GC)
Sigma-Aldrich
O1008
Acido oleico