Documenti fondamentali
492825
Sigma-Aldrich
Iodomethane-d
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Sinonimo/i:
Methyl-d iodide
Scegli un formato
5 G
672,39 €
672,39 €
Prezzo di listino723,00 €Risparmia il 7%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
672,39 €
About This Item
Formula condensata:
DCH2I
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
672,39 €
Prezzo di listino723,00 €Risparmia il 7%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (CP)
Stato
liquid
contiene
copper as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.526 (lit.)
P. ebollizione
42 °C (lit.)
Punto di fusione
-66.5 °C (lit.)
Densità
2.296 g/mL at 25 °C
applicazioni
agriculture
environmental
pharmaceutical
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[2H]CI
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1D
INQOMBQAUSQDDS-MICDWDOJSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
89.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
32.1 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Zeneng Wang et al.
Nature, 472(7341), 57-63 (2011-04-09)
Metabolomics studies hold promise for the discovery of pathways linked to disease processes. Cardiovascular disease (CVD) represents the leading cause of death and morbidity worldwide. Here we used a metabolomics approach to generate unbiased small-molecule metabolic profiles in plasma that