Documenti fondamentali
493155
Sigma-Aldrich
Stearic acid-2,2-d2
98 atom % D
Sinonimo/i:
Octadecanoic acid-2,2-d2
Scegli un formato
1 G
489,00 €
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
489,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)15CD2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.49
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Stato
solid
P. ebollizione
361 °C (lit.)
Punto di fusione
68-70 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(CCCCCCCCCCCCCCCC)C(O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i17D2
QIQXTHQIDYTFRH-FBCWWBABSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)