Documenti fondamentali
490350
Sigma-Aldrich
[3aS-(3aα,4α,5α,7aα)]-7-Bromo-3a,4,5,7a-tetrahydro-2,2-dimethyl-1,3-benzodioxole-4,5-diol
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H13BrO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Attività ottica
[α]22/D −10°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
121-124 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12OC(C)(C)O[C@]1([H])C(Br)=C[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C9H13BrO4/c1-9(2)13-7-4(10)3-5(11)6(12)8(7)14-9/h3,5-8,11-12H,1-2H3/t5-,6-,7-,8+/m1/s1
UGCLVZMHFRQWFL-XUTVFYLZSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)