Documenti fondamentali
489115
Sigma-Aldrich
DL-Valine-15N
98 atom % 15N
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH(15NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Livello qualitativo
Stato
solid
Punto di fusione
295 °C (subl.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CC(C)C([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/i6+1
KZSNJWFQEVHDMF-PTQBSOBMSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)