Documenti fondamentali
608157
Sigma-Aldrich
L-Asparagine-13C4,15N2 monohydrate
98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
Scegli un formato
100 MG
2.100,00 €
500 MG
5.150,00 €
2.100,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
2.100,00 €
500 MG
5.150,00 €
About This Item
Formula condensata:
H215N13CO13CH213CH(15NH2)13CO2H · H2O
Peso molecolare:
156.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
2.100,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Saggio
95% (CP)
Stato
solid
Attività ottica
[α]25/D +31.5°, c = 1 in 1 M HCl
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
233-235 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
O.[15NH2][13C@@H]([13CH2][13C]([15NH2])=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1;
RBMGJIZCEWRQES-KNBQNQHASA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)