Documenti fondamentali
490822
Sigma-Aldrich
β-Alanine-13C3,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
Sinonimo/i:
3-Aminopropionic acid-13C3,15N, 13C and 15N Labeled β-alanine, 13C and 15N Labeled 3-aminopropionic acid
Scegli un formato
100 MG
570,00 €
570,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
570,00 €
About This Item
Formula condensata:
H215N13CH213CH213CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
93.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
570,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
205 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[15NH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)/i1+1,2+1,3+1,4+1
UCMIRNVEIXFBKS-JCDJMFQYSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)