Documenti
609056
Sigma-Aldrich
β-Alanine-15N
98 atom % 15N, 99% (CP)
Sinonimo/i:
3-Aminopropionic acid-15N
About This Item
Formula condensata:
H215NCH2CH2CO2H
Peso molecolare:
90.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
205 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[15NH2]CCC(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)/i4+1
UCMIRNVEIXFBKS-AZXPZELESA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1