Documenti fondamentali
487848
Sigma-Aldrich
Acetic anhydride-2,2′-13C2
99 atom % 13C
Scegli un formato
250 MG
570,00 €
570,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
570,00 €
About This Item
Formula condensata:
(13CH3CO)2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
104.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
570,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.39 (lit.)
P. ebollizione
138-140 °C (lit.)
Punto di fusione
−73 °C (lit.)
Densità
1.101 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[13CH3]C(=O)OC([13CH3])=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3/i1+1,2+1
WFDIJRYMOXRFFG-ZDOIIHCHSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
120.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
49 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)