Documenti fondamentali
490199
Sigma-Aldrich
Malonic acid-1,3-13C2
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Propanedioic-1,3-13C2 acid
Scegli un formato
250 MG
380,00 €
380,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
380,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH2(13CO2H)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
106.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
380,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Stato
solid
Punto di fusione
132-135 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
O[13C](=O)C[13C](O)=O
InChI
1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)/i2+1,3+1
OFOBLEOULBTSOW-SUEIGJEOSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
341.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
172.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)