Documenti fondamentali
490482
Sigma-Aldrich
Pentane-d12
98 atom % D
Scegli un formato
5 G
590,80 €
590,80 €
Prezzo di listino844,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
590,80 €
About This Item
Formula condensata:
CD3(CD2)3CD3
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
590,80 €
Prezzo di listino844,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
liquid
tecniche
NMR: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.358 (lit.)
P. ebollizione
36 °C (lit.)
Punto di fusione
-130 °C (lit.)
Densità
0.731 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+12
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2
OFBQJSOFQDEBGM-HYVJACIRSA-N
Descrizione generale
Pentane-d12 is a deuterated NMR solvent useful in NMR-based research and analyses.
Prodotti consigliati
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-56.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-49.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Eicosane-d42 98 atom % D, 98% (CP)
Sigma-Aldrich
489190
Eicosane-d42
Hexane-1-13C 99 atom % 13C
Sigma-Aldrich
486728
Hexane-1-13C
Propane-d8 99 atom % D
Sigma-Aldrich
490601
Propane-d8
Methane-d4 99 atom % D, 99% (CP)
Sigma-Aldrich
490245
Methane-d4
Flocculation behavior of asphaltenes in solvent/nonsolvent systems.
Ostlund JA, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 253(1), 150-158 (2002)