483990
Erbium(III) acetylacetonate hydrate
97%
Sinonimo/i:
2,4-Pentanedione erbium(III) derivative, Er(acac)3
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
core: erbium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
125 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[H]O[H].CC(=O)\C=C(\C)O[Er](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Er.H2O/c3*1-4(6)3-5(2)7;;/h3*3,6H,1-2H3;;1H2/q;;;+3;/p-3/b3*4-3-;;
FDDVCZNWLBKVFL-KJVLTGTBSA-K
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)