Documenti fondamentali
483788
Sigma-Aldrich
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-prolinal
97%
Scegli un formato
1 G
63,70 €
63,70 €
Prezzo di listino91,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
63,70 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H17NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
63,70 €
Prezzo di listino91,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Attività ottica
[α]23/D +83°, neat
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Indice di rifrazione
n20/D 1.461 (lit.)
P. ebollizione
228 °C (lit.)
Densità
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)[C@H]1CCCN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H17NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(11)7-12/h7-8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m1/s1
YDBPZCVWPFMBDH-MRVPVSSYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
G Balboni et al.
European journal of medicinal chemistry, 35(11), 979-988 (2001-01-04)
A series of thirty 2-(3-pyridylaminomethyl)azetidine, pyrrolidine and piperidine analogues as nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) ligands was explored. In general, pyrrolidinyl and many azetidinyl compounds were found to bind with enhanced affinity relative to the piperidines. In the three series, the