Documenti fondamentali
432741
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-3-Boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde
95%
Sinonimo/i:
(−)-N-Boc-N,O-isopropylidene-L-serinal, tert-Butyl (S)-(−)-4-formyl-2,2-dimethyl-3-oxazolidinecarboxylate, Garner’s aldehyde
Scegli un formato
1 G
151,90 €
151,90 €
Prezzo di listino217,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
151,90 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H19NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.27
Beilstein:
3591324
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
151,90 €
Prezzo di listino217,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]20/D −90°, c = 1 in chloroform
Indice di rifrazione
n20/D 1.445 (lit.)
P. ebollizione
83-88 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
ether
Stringa SMILE
[H]C(=O)[C@@H]1COC(C)(C)N1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H19NO4/c1-10(2,3)16-9(14)12-8(6-13)7-15-11(12,4)5/h6,8H,7H2,1-5H3/t8-/m1/s1
PNJXYVJNOCLJLJ-MRVPVSSYSA-N
Applicazioni
Widely utilized in the asymmetric synthesis of natural products.[1][2][3]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
226.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
108 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Hoemann, M.Z. et al.
Tetrahedron Letters, 37, 953-953 (1996)
Guibourdenche, C. et al.
Tetrahedron Asymmetry, 4, 2041-2041 (1993)
Roush, W.R. Hunt, J.A.
The Journal of Organic Chemistry, 60, 798-798 (1995)