482358
Ferrocenium tetrafluoroborate
technical grade
Sinonimo/i:
Bis(cyclopentadienyl)iron tetrafluoroborate, Dicyclopentadienyliron fluoborate, Dicyclopentadienyliron tetrafluoroborate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
core: iron
reagent type: catalyst
Punto di fusione
178 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Fe+].F[B-](F)(F)F.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.BF4.Fe/c2*1-2-4-5-3-1;2-1(3,4)5;/h2*1-5H;;/q;;-1;+1
ZSPXIHLQPWVOQR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- an oxidizing agent in the synthesis of the monocationic Co(II)complex [CpCo(azpy)]+
- a Lewis acid catalyst in epoxide ring opening and to activatethe carbonyl group for addition or cycloadditions reactions
- an oxidizing agent when used in conjuntion with a Cl-source[2]
- a reversible redox reagent between stannole dianion and bistannole-1,2-dianion[3]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)