Documenti fondamentali
164569
Sigma-Aldrich
Tritylium hexafluorophosphate
Sinonimo/i:
Triphenylcarbenium hexafluorophosphate, NSC 176018, Triphenylcarbonium hexafluorophosphate, Triphenylmethyl hexafluorophosphate, Trityl hexafluorophosphate
Scegli un formato
10 G
192,00 €
192,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
192,00 €
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)3C(PF6)
Numero CAS:
Peso molecolare:
388.29
Beilstein:
4344297
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
192,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Livello qualitativo
Punto di fusione
~150 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
phenyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
F[P-](F)(F)(F)(F)F.c1ccc(cc1)[C+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H15.F6P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-7(2,3,4,5)6/h1-15H;/q+1;-1
IBTFOFOFRZKIJU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant of reagent involved in:
  • Si-H and Si-Si bond activeation at Pt of neutral and cationic silyl Pt bisphosphine complexes
  • Investigations of interactions with chromium acetylacetonate nitride mononuclear complexes
  • Synthesis of "push-pull" tropylium-fused aminoporphyrazine
  • Preparation of cycloheptatrienyl and tropylium calix[4]arenes
  • Synthesis of palladacycles containing chiral rhenium half-sandwich complex for use as a catalyst
  • Double ring-opening polyaddition of spiro orthoesters
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)