Documenti fondamentali
493678
Sigma-Aldrich
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)cobalt(III) hexafluorophosphate
98%
Sinonimo/i:
Decamethylcobaltocenium hexafluorophosphate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H30CoF6P
Numero CAS:
Peso molecolare:
474.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Impiego in reazioni chimiche
core: cobalt
reagent type: catalyst
Punto di fusione
305 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Co+].F[P-](F)(F)(F)(F)F.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C10H15.Co.F6P/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;1-7(2,3,4,5)6/h2*1-5H3;;/q;;+1;-1
ILKSSYYMFRGBHO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Spontaneous assembly of titanium and gallium bis(dihydroxybenzamido)naphthalene supramolecular tetranuclear cluster complexes
  • Preparation of cobaltocenium nickel bisdithiolene complexes
  • Metathesis reaction with potassium biphenoxide
  • Nucleophilic addition and single-electron reduction reactions
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)