Documenti fondamentali
481734
Sigma-Aldrich
Cadmium tetrafluoroborate solution
45 wt. % in H2O, 99.99%
About This Item
Formula condensata:
Cd(BF4)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.02
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
99.99%
Concentrazione
45 wt. % in H2O
Densità
1.485 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[Cd++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)