481432
Cyanogen bromide
99.995% trace metals basis
Sinonimo/i:
Bromine cyanide
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.65 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
100 mmHg ( 22.6 °C)
Saggio
99.995% trace metals basis
P. ebollizione
61-62 °C (lit.)
Punto di fusione
50-53 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
BrC#N
InChI
1S/CBrN/c2-1-3
ATDGTVJJHBUTRL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>149.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 65 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?