Documenti fondamentali
481076
Sigma-Aldrich
Diphenylzinc
92%
Sinonimo/i:
Diphenylzinc
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)2Zn
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
92%
Stato
powder or crystals
Impurezze
<7.5% benzene
P. ebollizione
280-285 °C (lit.)
Punto di fusione
102-106 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Zn](c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/2C6H5.Zn/c2*1-2-4-6-5-3-1;/h2*1-5H;
MKRVHLWAVKJBFN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1A - Muta. 1B - Pyr. Sol. 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)