310646
Bismuth(III) subnitrate
98%
Sinonimo/i:
Bismuth(III) nitrate basic, Bismuth(III) oxynitrate, Bismuthyl nitrate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
powder or crystals
Stringa SMILE
O[Bi]=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O
InChI
1S/5Bi.4NO3.9H2O.O/c;;;;;4*2-1(3)4;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;9*1H2;/q+1;4*+3;4*-1;;;;;;;;;;/p-9
OAVDTZZNYFIIGB-UHFFFAOYSA-E
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1