478008
N-Propylbutylamine
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.412 (lit.)
P. ebollizione
133-134 °C (lit.)
Densità
0.745 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CCCCNCCC
InChI
1S/C7H17N/c1-3-5-7-8-6-4-2/h8H,3-7H2,1-2H3
CWYZDPHNAGSFQB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
77.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
25 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)