359378
N-Isopropylmethylamine
98%
Sinonimo/i:
N-Methylisopropylamine
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
4.15 psi ( 20 °C)
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.384 (lit.)
P. eboll.
50-53 °C (lit.)
Densità
0.702 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CNC(C)C
InChI
1S/C4H11N/c1-4(2)5-3/h4-5H,1-3H3
XHFGWHUWQXTGAT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-25.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-32 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles